Få mere at vide
Artesunate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15740899 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15740899 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15740899 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460340050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88495-63-0
Molekylær formel C19H28O8
Molekylvægt (g/mol) 384.42
InChI nøgle FIHJKUPKCHIPAT-RVBFJZMGSA-N
Synonym artesunate
PubChem CID 129317578
SMIL CC1CCC2C(C(OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)OC(=O)CCC(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Artesunate
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 384.42
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Artesunate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Artesunate