Få mere at vide
Artesunate, MedChemExpress
Beskrivelse
Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Artesunate |
| CAS | 88495-63-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H28O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (216.77 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 20 mg/mL (52.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(O[C@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1)CCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.42 |
| Formel vægt | 384.42 |
| Vis mere |