missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Arterolane p-Toluenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arterolane p-Toluenesulfonic Acid |
| CAS | 664338-40-3 |
| Molekylær formel | C22H36N2O4 • C7H8O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | OZ 277, cis-N-(2-Amino-2-methylpropyl)dispiro[cyclohexane-1,3'-[1,2,4]trioxolane-5',2''-tricyclo[3.3.1.13,7]decane]-4-acetamide p-Toluenesulfonic Acid |
| SMIL | O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H]1CC[C@]2(OC3(C4([H])CC(C5)CC3([H])CC5C4)OO2)CC1.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.531722 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?