Få mere at vide
Arterolane p-Toluenesulfonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30309245
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30309245 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30309245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61416110MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Arterolane p-Toluenesulfonic Acid
CAS 664338-40-3
Molekylær formel C22H36N2O4 • C7H8O3S
Mængde 10 mg
Synonym OZ 277, cis-N-(2-Amino-2-methylpropyl)dispiro[cyclohexane-1,3'-[1,2,4]trioxolane-5',2''-tricyclo[3.3.1.13,7]decane]-4-acetamide p-Toluenesulfonic Acid
SMIL O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H]1CC[C@]2(OC3(C4([H])CC(C5)CC3([H])CC5C4)OO2)CC1.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 392.531722