Få mere at vide
Arterolane, MedChemExpress
Beskrivelse
Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arterolane |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 664338-39-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H36N2O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | OZ 277 RBx 11160 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (254.76 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |