Få mere at vide
Artemisone, MedChemExpress
Beskrivelse
Artemisone (Artemifone) is a potent and semi-synthetic antimalarial, inhibits P. falciparum strains, with a mean IC50 of 0.83 nM. Artemisone is also a potent inhibitor of human CMV.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Artemisone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 255730-18-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H31NO6S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Artemifone BAY 44-9585 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 130 mg/mL (323.77 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |