Få mere at vide
Artemisone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16460248 5 mg 5mg
16447626 100 mg -
16417788 10 mg -
16413747 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16460248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Artemisone (Artemifone) is a potent and semi-synthetic antimalarial, inhibits P. falciparum strains, with a mean IC50 of 0.83 nM. Artemisone is also a potent inhibitor of human CMV.
Artemisone (Artemifone) is a potent and semi-synthetic antimalarial, inhibits P. falciparum strains, with a mean IC50 of 0.83 nM. Artemisone is also a potent inhibitor of human CMV.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Artemisone
Fysisk form Solid
CAS 255730-18-8
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H31NO6S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Artemifone BAY 44-9585
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (323.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H]1[C@H](N2CCS(CC2)(=O)=O)O[C@@]3([H])[C@]45[C@@]([C@H](C)CC[C@]51[H])([H])CC[C@@](O3)(C)OO4
Molekylvægt (g/mol) 401.52
Formel vægt 401.52
Procent renhed 98.0%