Få mere at vide
Artemisitene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Artemisitene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 280.1311 |
| Procent renhed | >95% |