Få mere at vide
Artemisinin, TRC
Artikelnummer. 30135139
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135139 100 mg
30134081 500 mg
30009819 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA777500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63968-64-9
Molekylær formel C15 H22 O5
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Synonym Artemisinin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one
IUPAC navn (1R,4S,5R,8S,9R,12S,13R)-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMIL C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Artemisinin
Analyt- eller komponentnavne Artemisinin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 100 mg
Formel vægt 282.1467