missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Artemisinic Aldehyde, TRC

Artikelnummer. 30137304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137304 25 mg -
30006040 2.5 mg 2.5mg
30003333 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA77751025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 125276-60-0
Molekylær formel C15 H22 O
Molekylvægt (g/mol) 218.33
Synonym 1-Naphthaleneacetaldehyde, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-, (1R,4R,4aS,8aR)-, 1-Naphthaleneacetaldehyde, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-, [1R-(1α,4β,4aβ,8aβ)]-, (1R,4R,4aS,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-1-naphthaleneacetaldehyde, Artemisinic aldehyde
IUPAC navn 2-[(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalen-1-yl]prop-2-enal
SMIL C[C@@H]1CC[C@H]([C@H]2C=C(C)CC[C@@H]12)C(=C)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Artemisinic Aldehyde
Analyt- eller komponentnavne Artemisinic Aldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H22O/c1-10-4-6-13-11(2)5-7-14(12(3)9-16)15(13)8-10/h8-9,11,13-15H,3-7H2,1-2H3/t11-,13+,14+,15+/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 25 mg
Formel vægt 218.1671
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.