Få mere at vide
Artemisinic Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Artemisinic Alcohol |
| CAS | 125184-95-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H24 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Naphthaleneethanol, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-β-methylene-, (1R,4R,4aS,8aR)-, 1-Naphthaleneethanol, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-β-methylene-, [1R-(1α,4β,4aβ,8aβ)]-, (1R,4R,4aS,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-β-methylene-1-naphthaleneethanol, Amorpha-4,11-dien-12-ol, Arteannuic alcohol, Artemisinic alcohol, trans-Arteannuic alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10-4-6-13-11(2)5-7-14(12(3)9-16)15(13)8-10/h8,11,13-16H,3-7,9H2,1-2H3/t11-,13+,14+,15+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H]([C@H]2C=C(C)CC[C@@H]12)C(=C)CO |
| IUPAC navn | 2-[(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalen-1-yl]prop-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.35 |
| Vis mere |