Få mere at vide
Artemether Tetrahydrofuran Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Artemether Tetrahydrofuran Acetate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-13-10(2)14(18-4)21-15(20-11(3)17)16(13)12(9)7-8-19-16/h9-10,12-15H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12+,13+,14+,15+,16-/m1/s1 |
| Formel vægt | 298.178 |
| Procent renhed | >95% |