Få mere at vide
Artemether, Mikromol™
Artikelnummer. 18080930
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18080930 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080930 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3252.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Artemether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Artemether
CAS 71963-77-4
Analyt- eller komponentnavne Artemether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, (+)-Artemether, Artemether, Artemos, Artenam, Artesaph, Artesian, Dihydroartemisinin methyl ether, Falcidol, Gvither, Larither, Malartem, Paluther, SM 224, 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10alpha,12beta,12aR*)]-, beta-Artemether, beta-Dihydroartemisinin methyl ether
InChI formel InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
SMIL CO[C@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3
IUPAC navn (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
Molekylvægt (g/mol) 298.37
Mængde 250 mg
Formel vægt 298.178 g/mol