Få mere at vide
Artemether, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16452376 500 mg 500mg
16419076 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0402
MedChemExpress Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Artemether
Fysisk form Solid
CAS 71963-77-4
Farve Off-White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H26O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@H]1[C@@H](OC)O[C@@]2([H])[C@]34[C@@]([C@H](C)CC[C@]41[H])([H])CC[C@@](O2)(C)OO3
Molekylvægt (g/mol) 298.37
Formel vægt 298.37
Procent renhed 98.0%