Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Artemether
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18779576
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18779576 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18779576 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6818/50
Prevents cerebral malaria in Plasmodium berghei infected mice.
Artemether is an antimalarial. Prevents cerebral malaria in Plasmodium berghei infected mice. Exhibits synergistic effects with Methylene Blue (Cat. No. 3213) against P. falciparum in vitro. Inhibits neuroinflammation in neuronal/microglial cell co-cultures via induction of Nrf2 expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
CAS 71963-77-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C16H26O5
Formel vægt 298.37
Renhed 98%