Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ X800 Pure MBP 1000G genomisk pipettespids
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10569691
Volumen (metrisk):
100 til 1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. 10569691
Brand: Thermo Scientific™ 3591
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
ART tips giver en hurtig og praktisk guide til at overvåge den ønskede væskemængde
  • Materiale: Polypropylen
  • Volumen: 100 til 1000 μL
  • Steril: Ja
  • Farve: Hvid
  • Tipstil: Bred åbning
  • Model: Pure 1000G
  • Emballagetype: Stativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Model- Ren 1000G
Format Stativ
Tip stil Genomisk/bred åbning
Produktlinje ART