Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6830054
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 12994037
Brand: Thermo Scientific™ 2779HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med disse pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Virgin polypropylene
  • Accurate dispensing and increased level of reproducibility
  • Protected against aerosol and liquid contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1000 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 1000L
Længde (engelsk) 3,39 tommer.
Længde (metrisk) 8.61cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universel
Farvekode Blå
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar