Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12994037
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12994037 1.000μ l Pakke med 768
11565454 20μ l Pakke med 960
11505464 300μ l Pakke med 960
11585454 200μ l Pakke med 960
11373393 1200μ L Pakke med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12994037 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2779HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    1009.09 DKK / Pakke med 768
    Spare 495.91 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med disse pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Virgin polypropylene
  • Accurate dispensing and increased level of reproducibility
  • Protected against aerosol and liquid contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1000 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 1000L
Længde (engelsk) 3,39 tommer.
Længde (metrisk) 8.61cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universel
Farvekode Blå
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar