Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i hængslede stativer
Artikelnummer. 11585454
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11585454 200μ l Pakke med 960
12994037 1.000μ l Pakke med 768
11565454 20μ l Pakke med 960
11505464 300μ l Pakke med 960
11373393 1200μ L Pakke med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11585454 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2769HR
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med disse pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Hængslet stativ giver nem adgang med én hånd til spidser
  • Farvekodede indsatser tillader hurtig identifikation af spidsvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200 μl, filtreret, steril, hængslet rack
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 200L
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 5.00cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universel
Farvekode Grøn
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Egnet til formålet Steril& PCR-klar