Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i hængslede stativer
Beskrivelse
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med disse pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
- Jomfruelig polypropylen
- Præcis dosering og øget reproducerbarhed
- Beskyttet mod aerosol- og væskeforurening
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20 μl, filtreret, steril, hængslet rack |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | 20L |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4.86cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Vis mere |