Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11373393
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 11373393
Brand: Thermo Scientific™ 2789HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med disse pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Hængslet stativ giver nem adgang med én hånd til spidser
  • Farvekodede indsatser tillader hurtig identifikation af spidsvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1200 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 1200μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 1200L
Længde (engelsk) 3,42 tommer.
Længde (metrisk) 8.67cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universel
Farvekode Gul
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Egnet til formålet Steril& PCR-klar