Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Genindlæs systemet
Beskrivelse
Reducer spild og spar bordplade og lagerplads med det avancerede Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtreret genindlæsningssystem. Dette system giver en miljømæssig ansvarlig mulighed uden at gå på kompromis med steriliteten.
Funktioner:
- Stabelbar barrierespidsemballage giver spidserne mulighed for at passere gennem forskudte huller i den nederste indsats
- Blisterhylstres styreskinner justerer spidsindsatserne for jævn overførsel til stativet
- Yderhylster beskytter spidserne mod udvendig forurening, mens indsatsen påfyldes
- Mulighed for emballage med spidser reducerer plastikaffald
- Stivt skærdesign giver pålidelig spidsbelastning
- Partinummer og beskrivelse er trykt på hvert indlæg
Bemærk:
Tomt stativ kræves til -RT-dele
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
Filtreret | Ikke-filtreret |
Sterilitet | Steril |
Farve | Neutral |
Model- | ART Ikke-filtreret |
Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
Længde (metrisk) | 8.89 cm |
Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
Format | Stativ |
Tip stil | Lav retention |
Vis mere |
Produktforslag
Kampagner
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only