Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Genindlæs systemet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15193596
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Til brug med (udstyr):
Eppendorf
Universal Fit
Model-:
ART Ikke-filtreret
ART Ultra Micro Non-Filtered
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 560
Pakke med 960
Artikelnummer. 15193596
Brand: Thermo Scientific™ 355205RT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer spild og spar bord- og opbevaringsplads med dette avancerede ikke-filtrerede genopfyldningssystem.
Reducer spild og spar bordplade og lagerplads med det avancerede Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtreret genindlæsningssystem. Dette system giver en miljømæssig ansvarlig mulighed uden at gå på kompromis med steriliteten.
Funktioner:
  • Stabelbar barrierespidsemballage giver spidserne mulighed for at passere gennem forskudte huller i den nederste indsats
  • Blisterhylstres styreskinner justerer spidsindsatserne for jævn overførsel til stativet
  • Yderhylster beskytter spidserne mod udvendig forurening, mens indsatsen påfyldes
  • Mulighed for emballage med spidser reducerer plastikaffald
  • Stivt skærdesign giver pålidelig spidsbelastning
  • Partinummer og beskrivelse er trykt på hvert indlæg
Bemærk:
Tomt stativ kræves til -RT-dele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Model- ART Ikke-filtreret
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.07 cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Lav retention
Mængde 4800/Cs.
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Certificeret kvalitet