Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Universal pipettespidser
- Thermo Scientific™ ART™ Genindlæs systemet
Thermo Scientific™ ART™ Genindlæs systemet
Artikelnummer. 15183596
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Til brug med (udstyr):
Eppendorf
Universal Fit
Model-:
ART Ikke-filtreret
ART Ultra Micro Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 560
Pakke med 960
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Til brug med (udstyr) | Model- | Egnet til formålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15183596 | 200μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | - |
| 15103636 | 1.000μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 560 |
| 15193626 | 1.000μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 560 |
| 15173626 | 1.000μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | - |
| 15183626 | 1.000μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 560 |
| 15183566 | 10μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15193566 | 10μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15123576 | 10μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15113576 | 10μ l | Universal Fit | ART Ultra Micro Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15173586 | 20μ l | Eppendorf | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15143586 | 20μ l | Eppendorf | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15153586 | 20μ l | Eppendorf | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15123586 | 20μ l | Eppendorf | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15103606 | 200μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15163596 | 200μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15193596 | 200μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15183616 | 300μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15163616 | 300μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Steril | Pakke med 960 |
| 15173616 | 300μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15153616 | 300μ l | Universal Fit | ART Ikke-filtreret | Certificeret kvalitet | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Artikelnummer.
15183596
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
3552RT
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
327.35 DKK valid until 2026-03-20
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27968" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27968" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Reducer spild og spar bordplade og lagerplads med det avancerede Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtreret genindlæsningssystem. Dette system giver en miljømæssig ansvarlig mulighed uden at gå på kompromis med steriliteten.
Funktioner:
- Stabelbar barrierespidsemballage giver spidserne mulighed for at passere gennem forskudte huller i den nederste indsats
- Blisterhylstres styreskinner justerer spidsindsatserne for jævn overførsel til stativet
- Yderhylster beskytter spidserne mod udvendig forurening, mens indsatsen påfyldes
- Mulighed for emballage med spidser reducerer plastikaffald
- Stivt skærdesign giver pålidelig spidsbelastning
- Partinummer og beskrivelse er trykt på hvert indlæg
Bemærk:
Tomt stativ kræves til -RT-dele
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | ART Ikke-filtreret |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 5.07 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Mængde | 4800/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | ART |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Vis mere Vis mindre |