Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Genindlæs systemet
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Til brug med (udstyr):
Eppendorf
Universal Fit
Model-:
ART Ikke-filtreret
ART Ultra Micro Non-Filtered
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 560
Pakke med 960
Beskrivelse
Reducer spild og spar bordplade og lagerplads med det avancerede Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtreret genindlæsningssystem. Dette system giver en miljømæssig ansvarlig mulighed uden at gå på kompromis med steriliteten.
Funktioner:
- Stabelbar barrierespidsemballage giver spidserne mulighed for at passere gennem forskudte huller i den nederste indsats
- Blisterhylstres styreskinner justerer spidsindsatserne for jævn overførsel til stativet
- Yderhylster beskytter spidserne mod udvendig forurening, mens indsatsen påfyldes
- Mulighed for emballage med spidser reducerer plastikaffald
- Stivt skærdesign giver pålidelig spidsbelastning
- Partinummer og beskrivelse er trykt på hvert indlæg
Bemærk:
Tomt stativ kræves til -RT-dele
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | ART Ikke-filtreret |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 8.89 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Mængde | 560 Pk. |
| Vis mere |