Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Genindlæs systemet
Artikelnummer. 15103636
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Til brug med (udstyr):
Eppendorf
Universal Fit
Model-:
ART Ikke-filtreret
ART Ultra Micro Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 560
Pakke med 960
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Til brug med (udstyr) Model- Egnet til formålet unitSize
15103636 1.000μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 560
15193626 1.000μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 560
15173626 1.000μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet -
15183626 1.000μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 560
15183566 10μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15193566 10μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15123576 10μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 960
15113576 10μ l Universal Fit ART Ultra Micro Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 960
15173586 20μ l Eppendorf ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15143586 20μ l Eppendorf ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15153586 20μ l Eppendorf ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 960
15123586 20μ l Eppendorf ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 960
15103606 200μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15163596 200μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15193596 200μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 960
15183596 200μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet -
15183616 300μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15163616 300μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Steril Pakke med 960
15173616 300μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 960
15153616 300μ l Universal Fit ART Ikke-filtreret Certificeret kvalitet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 15103636 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 310105RT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer spild og spar bord- og opbevaringsplads med dette avancerede ikke-filtrerede genopfyldningssystem.
Reducer spild og spar bordplade og lagerplads med det avancerede Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtreret genindlæsningssystem. Dette system giver en miljømæssig ansvarlig mulighed uden at gå på kompromis med steriliteten.
Funktioner:
  • Stabelbar barrierespidsemballage giver spidserne mulighed for at passere gennem forskudte huller i den nederste indsats
  • Blisterhylstres styreskinner justerer spidsindsatserne for jævn overførsel til stativet
  • Yderhylster beskytter spidserne mod udvendig forurening, mens indsatsen påfyldes
  • Mulighed for emballage med spidser reducerer plastikaffald
  • Stivt skærdesign giver pålidelig spidsbelastning
  • Partinummer og beskrivelse er trykt på hvert indlæg
Bemærk:
Tomt stativ kræves til -RT-dele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- ART Ikke-filtreret
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 8.89 cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Lav retention
Mængde 2800/Cs.
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril