Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Filtrerede pipettespidser med bred boring
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8324226
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Pakke med 960
Artikelnummer. 10089010
Brand: Thermo Scientific™ 2069G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Pipettespidser med bred boring, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART spidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 200G, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 200G
Længde (engelsk) 1,96 tommer.
Længde (metrisk) 4.97cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Lågstativ, der kan løftes af
Tip stil Genomisk/bred åbning
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar