Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer
Artikelnummer. 10349124
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10349124 Større Pakke med 8
10287524 Lille Pakke med 10
10429844 Medium Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2008ER
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar værdifuld plads i laboratoriet med disse stabelbare pipettespidshængslede stativer.
Spar værdifuld plads i laboratoriet med den stabelbare Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer. ART barrierespidser giver 100 % sikkerhed mod aerosoler og væskeforurening. Frontlåsen lukker og låser, hvilket sikrer sikker og sikker opbevaring overalt.
Funktioner:
  • ART barrierespidser giver 100 % sikkerhed mod aerosoler og væskeforurening
  • Reoler giver hurtig og nem adgang til pipettespidser, hvilket sparer værdifuld tid
  • Frontlåsen lukker og låser, hvilket sikrer sikker og sikker opbevaring overalt
Certificeringer:
  • Ikke-sterile produkter certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, ATP , Endotoxin, Pyrogen og PCR-hæmmere
  • Sterile produkter certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, ATP , Bioburden, Endotoxin, Pyrogen og PCR-hæmmere
Anbefalet til:
  • Væskehåndtering
  • Molekylær biologi
  • PCR
  • Bioteknologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Model- Tomme stativer med hængslet låg
Emballage Hængslet rack, 8 bakker/pakke, 5 pakker/kasse
Mængde Stativ med hængslet låg, 8 bakker/pakke, 5 pakker/karton
Størrelse Større
Produkttype Tomt hængslet stativ