Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer
Beskrivelse
Spar værdifuld plads i laboratoriet med den stabelbare Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer.
Funktioner:
- ART barrierespidser giver 100 % sikkerhed mod aerosoler og væskeforurening
- Reoler giver hurtig og nem adgang til pipettespidser, hvilket sparer værdifuld tid
- Frontlåsen lukker og låser, hvilket sikrer sikker og sikker opbevaring overalt
Certificeringer:
- Ikke-sterile produkter certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, ATP , Endotoxin, Pyrogen og PCR-hæmmere
- Sterile produkter certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, ATP , Bioburden, Endotoxin, Pyrogen og PCR-hæmmere
Anbefalet til:
- Væskehåndtering
- Molekylær biologi
- PCR
- Bioteknologi
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hængslede stativer |
| Model- | ART Essentials Kit |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Produktlinje | ART |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |