Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART Barrier Tips 20ul individuelt indpakket
Volumen (metrisk):
20μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
ART Barrierespidserne er fremstillet af ny polypropylen og har et filter, der fjerner væske, for at forhindre enhver form for overførsel af kontaminering. Certificeret fri for RNase/DNase, DNA, pyrogen, endotoksin, ATP , Bioburden og PCR-hæmmere
>20ul individuelt indpakket
> selvlukkende barriere
> steril> spidsen passer til de fleste pipetter> garanteret ingen overførselsforurening
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART Barrierespids 20μ L |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO13485 |
| Rene krav | Rnase Dnase gratis |
| Format | Individuelt indpakket |
| Tip stil | Universal Fit |
| Vis mere |