Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærre specialpipettespidser
Beskrivelse
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse pipettespidser med forlænget barriere, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Features:
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to Aid in Ppipetteting for a Variety of Applications:
Extended length: to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading: for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic: for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent safe: for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART 50U, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Model- | ART 50U |
| Længde (engelsk) | 2,06 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.2cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Lågstativ, der kan løftes af |
| Tip stil | Ergonomi |
| Vis mere |