Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærre specialpipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10078950
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
1.000μ l
10μ l
200μ l
50μ l
Model-:
ART 10 REACH
ART 1000
ART 200U
ART 20E
ART 50U
Tip stil:
Ergonomi
Forlænget længde
Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Pakke med 960
Artikelnummer. 10078950
Brand: Thermo Scientific™ 2140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse pipettespidser med forlænget barriere, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to Aid in Ppipetteting for a Variety of Applications:
Extended length: to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading: for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic: for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent safe: for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 10 REACH
Længde (engelsk) 1.71 in.
Længde (metrisk) 4.33cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Lågstativ, der kan løftes af
Tip stil Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar