Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærre specialpipettespidser
Artikelnummer. 10045460
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
1.000μ l
10μ l
200μ l
50μ l
Model-:
ART 10 REACH
ART 1000
ART 200U
ART 20E
ART 50U
Tip stil:
Ergonomi
Forlænget længde
Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Tip stil Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10045460 1.000μ l ART 1000 Ergonomi Steril& PCR-klar Pakke med 800
10399360 200μ l ART 200U Ergonomi Steril& PCR-klar Pakke med 960
10142721 50μ l ART 50U Ergonomi Steril& PCR-klar Pakke med 960
10078950 10μ l ART 10 REACH Forlænget længde Steril& PCR-klar Pakke med 960
10008970 0,5 til 20μ L ART 20E Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10045460 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2279
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse pipettespidser med forlænget barriere, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
  • Fås i steril, ikke-steril og i forskellige emballagemuligheder
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige formål:
Forlænget længde:  for at forhindre forurening ved at forhindre pipetteakslen i at komme ind i prøvebeholderen
Gel-indlæsning: til opladning af acrylamid eller agarose geler
Bredåbningsgenomisk: for genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Opløsningsmiddelsikkert: for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit-pipettespidser™  giver præcis og ensartet pipettering med multikanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson Pipetman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 1000, filtreret, steril, lift-off lågstativ
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 1000
Længde (engelsk) 3,13 tommer.
Længde (metrisk) 7.9cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Lågstativ, der kan løftes af
Tip stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Fokus
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar