Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Gelpåfyldningspipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8328207
Volumen (metrisk):
20μ l
100μ l
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10212911
Brand: Thermo Scientific™ 2155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Gelpåføringspipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
  • Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART Gel 100, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART Gel 100
Længde (engelsk) 2,79 tommer.
Længde (metrisk) 7.09cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Lågstativ, der kan løftes af
Tip stil Gel påfyldning
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar