Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Gelpåfyldningspipettespidser
Beskrivelse
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Gelpåføringspipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser.
Features:
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
- Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART Gel 100, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Model- | ART Gel 100 |
| Længde (engelsk) | 2,79 tommer. |
| Længde (metrisk) | 7.09cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Lågstativ, der kan løftes af |
| Tip stil | Gel påfyldning |
| Vis mere |