Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10155093
Volumen (metrisk):
180μ L
1000 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 768
Artikelnummer. 10170621
Brand: Thermo Scientific™ 2159P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
  • Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Fokus pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART XLPSterile,
Volumen (metrisk) 180μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART XLP
Længde (engelsk) 3.59 in.
Længde (metrisk) 9.12cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar