Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser
Artikelnummer. 10741022
Volumen (metrisk):
180μ L
1000 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 768
Artikelnummer. 10741022
Brand: Thermo Scientific™ 2079GB
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettetes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettetes and Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus pipettetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 1000GNon-sterile, Bulk
Volumen (metrisk) 1000 μl
Filtreret Filtered
Sterilitet Non-sterile
Model- ART 1000G
Længde (engelsk) 3.36 in.
Længde (metrisk) 8.54cm
Format Bulk
Tip stil Genomic/Wide Orifice
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART