Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvidet længde 200 μl ART™ barrierefilter-pipettorspids
Beskrivelse
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
- Sterile spidser er DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
- Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
- Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og ensartet pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson Pipetman™ ™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART XLP 200, filtreret, steril, |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | ART XLP 200 |
| Længde (engelsk) | 3,59 tommer |
| Længde (metrisk) | 9.12cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Vis mere |