Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærre specialpipettespidser, 200 XLG
Artikelnummer. 10005630
Skift visning
ART Barrier Pipette tips XLG; 200μL Wide orifice, genomic, sterile tip
Artikelnummer.
10005630 ART Barrier Pipette tips XLG; 200μL Wide orifice, genomic, sterile tip
1 options
Artikelnummer. 10005630 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2160G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1226.52 DKK
    1052.00 DKK / Pakke med 768
    Spare 174.52 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
  • Sterile spidser er DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
  • Fås i stativer med 96 spidser pr. bakke (8 bakker pr. pakke)
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
  • Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer
  • Forlænget længde forhindrer kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
  • Universal pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART XLG, Filtered, Sterile,
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART XLG
Længde (engelsk) 3.59 in.
Længde (metrisk) 9.12cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde, Genomisk/bred åbning
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar