missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10431021
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10431021

Brand: Thermo Scientific™ 2279IW

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.

Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.

Funktioner:

  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
  • Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard

Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:

Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen

Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler

Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer

Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler

Kompatibel med:

SoftFit™pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter

Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Fokus pipetter

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen (metrisk) 1.000μ l
Sterilitet Steril
Model- ART 1000
Længde (engelsk) 3,13 tommer.
Længde (metrisk) 7.9cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Individuelt indpakket
Tip stil Ergonomi
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.