Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser, filtrerede, lav-retention, i stativer med løftelåg
Artikelnummer. 10754533
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10754533 200μ l Pakke med 960
10041201 1.000μ l Pakke med 768
10600663 20μ l Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10754533 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 276905
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i stativer i løftelåg. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Systemet SoftFit-L er kompatibelt med Rainin LTS pipetter fremstillet af Rainin Instrument LCC.
  • Tilgængelig med lav retention
  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200L, filtreret, steril, rack
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 200L
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 5.00cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Universel, lav fastholdelse
Farvekode Grøn
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L