Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser, filtrerede, lav-retention, i stativer med løftelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10041201
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 10041201
Brand: Thermo Scientific™ 277905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerede pipettespidser i stativer i løftelåg. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette, hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
  • Available in low retention
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Manufactured according to the industry's highest quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1000L, Filtered, Sterile, Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 1000L
Længde (engelsk) 3,39 tommer.
Længde (metrisk) 8.61cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Universal, Low-Retention
Farvekode Blå
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L