Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15133566
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
200μ l
300μ l
Tip stil:
Lav retention
Standard
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 15133566
Brand: Thermo Scientific™ 2139RT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer præcist og konsekvent uden at gå på kompromis med beskyttelsen med dette barriere-genindlæsningssystem.
Udfør applikationer præcist og konsekvent— uden at gå på kompromis med beskyttelsen— med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System, som giver en miljømæssig ansvarlig løsning uden at gå på kompromis med steriliteten. Med forskudte brønde, der tillader spidserne at stables, reducerer dette avancerede system spild og sparer bord- og opbevaringsplads. De ART porteføljen er nu mere komplet, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at finde et tip, der passer til stort set enhver pipette eller anvendelse i dit laboratorium.
  • ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
  • Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
  • Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
  • Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
  • Tip packaging option reduces plastic waste
  • Rigid insert design provides reliable tip loading
  • Lot number and description are printed on every insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- ART Barrier
Længde (engelsk) 1.2in
Længde (metrisk) 3.13cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Standard
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar