Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Reload System
Beskrivelse
Udfør applikationer præcist og konsekvent uden at gå på kompromis med beskyttelsen med Thermo ScientificTM ARTTM Barrier Reload System, som giver en miljømæssig ansvarlig løsning uden at gå på kompromis med steriliteten. Med forskudte brønde, der tillader spidserne at stable, reducerer dette avancerede system spild og sparer bordplade og opbevaringsplads. De ART porteføljen er nu mere komplet, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at finde et tip, der passer til stort set enhver pipette eller anvendelse i dit laboratorium.
- ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
- Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
- Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
- Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
- Tip packaging option reduces plastic waste
- Rigid insert design provides reliable tip loading
- Lot number and description are printed on every insert
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack |
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | ART Barrier |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 8.89 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Vis mere |