Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert, pipettespidser med forlænget længde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8324002
Volumen (metrisk):
10μ l
1.000μ l
Tip stil:
Lav retention
Lav retention, Forlænget længde
Mikropunkt, Forlænget længde
Mikropunkt, Forlænget længde, Lav retention
Mikropunkt, Lav retention
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 10492705
Brand: Thermo Scientific™ 214005RI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med disse pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint,extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Refill
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 10 REACH
Længde (engelsk) 1.71 in.
Længde (metrisk) 4.33cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Mikropunkt, Forlænget længde, Lav retention
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar