Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525522
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
Model-:
ART 10
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E
ART 20P
Tip stil:
Lav retention, Mikropunkt
Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10756815
Brand: Thermo Scientific™ 2065E05RI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med disse pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 100E
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.07cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Lav retention, Mikropunkt
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar