Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert, pipettespidser med forlænget længde
Beskrivelse
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
- Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in MicroPoint,extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART 1000L, Filtered, Sterile, Refill |
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Model- | ART 1000L |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 8.89cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Genopfyldning |
| Tip stil | Lav retention |
| Vis mere |