Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10756815
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
Model-:
ART 10
ART 100E
ART 200
ART 20E
ART 20P
KUNS 100
Tip stil:
Lav retention, Mikropunkt
Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Tip stil Egnet til formålet unitSize
10756815 100μ l ART 100E Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10348494 100μ l ART 100E Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10696025 100μ l KUNS 100 Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10308884 200μ l ART 200 Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10144414 200μ l ART 200 Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10114504 10μ l ART 10 Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10636235 10μ l ART 10 Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10266944 10μ l ART 20E Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10490215 20μ l ART 20P Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10083064 20μ l ART 20P Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10756815 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2065E05RI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med disse pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 100E
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.07cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Lav retention, Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar