Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert, pipettespidser med forlænget længde
Artikelnummer. 10678135
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
1.000μ l
Tip stil:
Lav retention
Lav retention, Forlænget længde
Mikropunkt, Forlænget længde
Mikropunkt, Forlænget længde, Lav retention
Mikropunkt, Lav retention
Unit Size:
Pakke med 768
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Tip stil Unit Size
10678135 10μ l Mikropunkt, Forlænget længde Pakke med 960
10492705 10μ l Mikropunkt, Forlænget længde, Lav retention Pakke med 960
10328444 10μ l Mikropunkt, Lav retention Pakke med 960
12691290 1.000μ l Lav retention Pakke med 768
10144844 1.000μ l Lav retention, Forlænget længde Pakke med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10678135 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2140RI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    881.08 DKK
    777.43 DKK / Pakke med 960
    Spare 103.65 DKK
    11% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med disse pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint,extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Refill
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 10 REACH
Længde (engelsk) 1.71 in.
Længde (metrisk) 4.33cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Mikropunkt, Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Universel pasform
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar