Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser
Beskrivelse
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
- Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
- undefined
- Renewable Energy
- Renewable Materials
- Source Reduction
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 20μ l |
Filtreret | Filtreret |
Sterilitet | Steril |
Model- | ART 20P |
Længde (engelsk) | 2 tommer |
Længde (metrisk) | 5.07cm |
Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
Format | Genopfyldning |
Tip stil | Lav retention, Mikropunkt |
Grønne funktioner | Færre brugte ressourcer og mindre spild |
Vis mere |
Produktforslag
Kampagner
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
Days
125Hours
9Minutes
45Seconds
59