Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Pipettespidser med lav retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10540492
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Tip stil:
Ergonomi, Lav retention
Forlænget længde, Lav retention, Mikropunkt
Lav retention, Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10540492
Brand: Thermo Scientific™ 214005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eliminer prøveretention med disse specialdesignede pipettespidser.
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriere-pipettespidser med lav retention, som er specielt designet til at eliminere prøveretention i pipettespidsen.
  • Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
  • Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
  • Tips seal when exposed to potential contaminants
  • Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 10 REACH Low retention, Racked, Sterile
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Model- ART 10 REACH
Længde (engelsk) 1.71 in.
Længde (metrisk) 4.33cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde, Lav retention, Mikropunkt
Emballage Rack, 10 x 96
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar